Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede PETG-medieflasker med lukning: Usterile, krympeindpakkede bakker
Beskrivelse
Pak og send flydende medier, buffere og sera vha Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG firkantede medieflasker med lukninger. Tungvæggede, holdbare flasker tilbyder fremragende gasbarriereegenskaber og er specielt designet til opbevaring af medier og sera.
- Tungvæggede og holdbare
- Splintfri
- Giver fremragende gasbarriereegenskaber
- I krympefoliebakker
- Støbt i gradueringer
- Klare flasker for nem identifikation af indholdet
- Ikke-steril
- Lækagesikker†
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 500mL, 38-430 lukning, bakkepakke |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Lagring af medier og sera |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 40 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Vis mere |