Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Artikelnummer. 16440611
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 48
Pakke med 50
Artikelnummer. 16440611
Brand: Thermo Scientific™ CEN20192000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Medieflasker er certificeret sterile, ikke-pyrogene og ideelle til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulkmellemprodukter.
Produkterne er ideelle til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulkmellemprodukter. De er også velegnede til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
  • Eliminerer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin
  • Fremstillet af slidstærkt, brudsikkert polyethylenterephthalat copolyester, glykolmodificeret (PETG)
  • Varmekrympende bånd omkring lukning og hals for manipulationssikker forsegling
  • Lækagesikre flasker og HDPE-lukninger medfølger
  • Ideel til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulkmellemprodukter
  • Også velegnet til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,50 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Højde (metrisk) med lukning 271 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde Tilfælde af 20
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Vægt (engelsk) 14.5 lb.
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Certificeringer/compliance USP Klasse VI-kompatibel, certificeret strålingsstabiliseret (SAL 10 -6 )
Mund Smal
Højde (metrisk) 271 mm
Produkttype Medieflaske
Bredde (engelsk) 19,75 tommer.
Højde (engelsk) 10,67 tommer.
Lukkestørrelse 53B
Diameter (metrisk) 116 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation