Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Ultra-Low Particulate Media Flasker
Artikelnummer. 16410611
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 48
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16410611 250 mL Pakke med 48
16480601 30 mL -
16490601 60 mL -
16400611 125 mL Pakke med 50
16420611 500 mL -
16430611 1 L -
16440611 2 L Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16410611 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CEN20190250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11335.00 DKK
    10214.05 DKK / Pakke med 48
    Spare 1120.95 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
PETG Ultra-Low Particulate Square Media Bottles er designet til de mest kritiske anvendelser Nalgene og er platincertificeret til at indeholde mindre end en tredjedel af de USP <788 > partikelgrænser. Med ekstremt lave partikler og endotoksiner sætter de standarden for biologisk og farmaceutisk produktion i senere anvendelser.
Produkterne er ideelle til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulkmellemprodukter. De er også velegnede til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
  • Eliminerer kostbare vaske-, depyrogenerings- og autoklaveringstrin
  • Fremstillet af slidstærkt, brudsikkert polyethylenterephthalat copolyester, glykolmodificeret (PETG)
  • Varmekrympende bånd omkring lukning og hals for manipulationssikker forsegling
  • Lækagesikre flasker og HDPE-lukninger medfølger
  • Ideel til opbevaring og prøveudtagning af aktive farmaceutiske ingredienser og bulkmellemprodukter
  • Også velegnet til fremstilling og indeslutning af buffere, kulturer eller langvarig opbevaring af pH-følsomme væsker såsom dyrkningsmedier.
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,4''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,10 tommer.
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Højde (metrisk) med lukning 144 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Mængde Sag på 48
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Vægt (engelsk) 10.2 lb.
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Lukning inkluderet Yes
Mund Smal
Bredde (engelsk) 12,12 tommer.
Højde (engelsk) 5,75 tommer.
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 59 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Downstream validering, downstream mellemliggende lagring og transport. Transport af bulk-lægemiddelprodukter/-stoffer
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringer/compliance USP Klasse VI-kompatibel, certificeret strålingsstabiliseret (SAL 10 -6 )
Engangs Single-use
Produkttype Medieflaske