Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkant PET Medieflasker uden lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10292473
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
650 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10292473 125 mL Pakke med 96
15415895 125 mL Pakke med 96
10069202 650 mL Pakke med 48
10212913 1 L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10292473 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420440125
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sterile flasker med indstøbte gradueringer og halsringe er designet til brug i påfyldningslinjer og er lette og brudsikre.
Thermo Scientific™ Nalgene Firkant PET Medieflasker er sterile, lette og brudsikre. De er designet til brug i påfyldningslinjer. Lukninger sælges separat.
Funktioner:
  • Sterile flasker med indstøbte gradueringer og halsring
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
  • Vis fremragende gasbarriereegenskaber
  • Gamma bestrålet til
    10-6
    Sterility Assurance Level (SAL)
  • Fremstillet af ADC (Animal Derived Component) frit materiale
  • Flasker er pakket uden lukning - bestilles separat 342151-0384
Bemærk:
Flasker testes under hver fremstillingskørsel for at sikre tæthed† præstation. Velegnet til luftforsendelse. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,04 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale PET
nr. pr. sag 96
nr. pr. pakke 24
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Opfyld aktuelle biologiske teststandarder, herunder USP Klasse VI, USP 661,1.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 104 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 4,09 tommer.
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 52 mm