Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkant PET Medieflasker med lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
Beskrivelse
Giver fremragende gasbarriereegenskaber til opbevaring og forsendelse af flydende medier, buffere og sera med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkant PET Medieflasker med lukning. Disse lette flasker er brudsikre, sterile og kommer i et pladsbesparende firkantet design.
- Polyethylenterephthalat med naturlig højdensitets polyethylenlukning
- Støbt i gradueringer og halsring til brug med manipulationssikre krympeærmer
- Gamma bestrålet til 10 -6 Sterility Assurance Level (SAL)
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
- Gennemsigtighed og reduceret permeabilitet for CO 2 og O 2
- Flaske og lukkemateriale er fri for animalske komponenter (ADCF )
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Produkterne er pakket i krympefoliebakker. Bakkerne er dobbelt polyposed inde i hovedkartonen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 650 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 22 oz. |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Nalgene 650 ml PET Firkantet medieflaske med naturlig HDPE lukning, steril, fremstillet i EU |
| Diameter (engelsk) | 2,99 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | PET |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 24 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.