Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkant PET Medieflasker med lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10572225
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
650 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 60
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10572225 250 mL Pakke med 60
15488084 125 mL Pakke med 96
15485683 650 mL Pakke med 48
15431964 1 L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10572225 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420400250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1425.04 DKK / Pakke med 60
    Spare 194.96 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende gasbarriereegenskaber til opbevaring og forsendelse af flydende medier, buffere og sera med disse firkantede flasker.
Giver fremragende gasbarriereegenskaber til opbevaring og forsendelse af flydende medier, buffere og sera med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkant PET Medieflasker med lukning. Disse lette flasker er brudsikre, sterile og kommer i et pladsbesparende firkantet design.
Funktioner:
  • PET med naturlig HDPE lukning
  • Pladsbesparende firkantet design
  • Støbt i gradueringer og halsring til brug med manipulationssikre krympeærmer
  • Steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Fremragende gasbarriere, med gennemsigtighed og reduceret permeabilitet for CO 2 og O 2
  • Flaske og lukkemateriale er ADCF (Dyreafledte komponent gratis)
  • Lækagesikker†
Anbefalet til: Opbevaring og forsendelse af flydende medier, buffere og sera.
Bestillingsoplysninger:
Produkterne er pakket i krympefoliebakker. Bakkerne er dobbelt polyposed inde i hovedkartonen. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,3 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale PET
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 30
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 140 mm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 59 mm
Kapacitet (engelsk) 8,5 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance PET Medieflasker og HDPE-lukkematerialer opfylder gældende biologiske teststandarder, herunder USP Klasse VI, USP < 661,1>
Produkttype Medieflaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.