Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede naturlige PPCO-graduerede flasker med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Mål nemt indholdet med indstøbte gradueringer på Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede naturlige PPCO graduerede flasker med lukning. Disse gennemskinnelige, polypropylen copolymer flasker giver synlige væskeniveauer og har et pladsbesparende firkantet design.
- Naturlig polypropylen skruelukning
- Drypsikker halsfinish til bekvem dispensering
- Autoklaverbar
- Modstandsdygtig over for syrer, alkoholer og baser
- Temperaturområde 0° til 135 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Gradueret firkantet flaske |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,10 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 125 |
| Vis mere |