Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede naturlige PPCO-graduerede flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10425703
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10425703 60 mL 24 mm Pakke med 1000
11309784 125 mL 38-430 mm Pakke med 250
10552035 500 mL 38-430 mm Pakke med 125
10028872 1 L 38-430 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10425703 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12220.00 DKK
    11258.59 DKK / Pakke med 1000
    Spare 961.41 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Mål nemt indholdet med indstøbte gradueringer på disse firkantede, naturlige PPCO-flasker med lukning.
Mål nemt indholdet med indstøbte gradueringer på Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede naturlige PPCO graduerede flasker med lukning. Disse gennemskinnelige, polypropylen copolymer flasker giver synlige væskeniveauer og har et pladsbesparende firkantet design.
  • Naturlig polypropylen skruelukning
  • Drypsikker halsfinish til bekvem dispensering
  • Autoklaverbar
  • Modstandsdygtig over for syrer, alkoholer og baser
  • Temperaturområde 0° til 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Gradueret firkantet flaske
Diameter (engelsk) 1,6 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,71 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Indstøbte gradueringer
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 83 mm
Bredde (engelsk) 1,61 tommer.
Højde (engelsk) 3,27 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm kvadratisk
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Gradueret firkantet flaske