Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521960
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11784294
Brand: Thermo Scientific™ 20160030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål og dispenser nemt ved hjælp af disse gennemskinnelige, firkantede, smalmundede PPCO-flasker, som har mundingen bredere end konventionelle smalmundede flasker.
Mål og dispenser nemt vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning, med mundinger, der er bredere end konventionelle smalmundede flasker. Disse polypropylen copolymer flasker er gradueret, autoklaverbare gentagne gange, gennemskinnelige og resistente over for alkoholer og baser. De er kun lavet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Graduated for ease of dispensing
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
  • Translucent bottles provide visible liquid level
  • Useful between 0° and 135°C (32° and 275°F)
Includes:
  • Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Remove cap or completely disengage threads before autoclaving. Bottle neck design is protected by US Trademark Reg. No. 2857283. Square bottle with arched shoulders design is protected by US Trademark Reg. No. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,52 tommer.
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.