Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning
Description
Mål og dispenser nemt vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning, med mundinger, der er bredere end konventionelle smalmundede flasker. Disse polypropylen copolymer flasker er gradueret, autoklaverbare gentagne gange, gennemskinnelige og resistente over for alkoholer og baser. De er kun lavet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Firkantede sider giver god udnyttelse af pladsen og et nemt greb
- Uddannet for nem udlevering
- Linerløse dæksler giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Autoklavabel/Lækagetæt†
- Translucent flasker giver synligt væskeniveau
- Nyttig mellem 0° og 135 °C (32° og 275 °F)
Inkluderer:
- Lækagesikre† polypropylen skruehætter
Bemærk:
Fjern låget eller afmonter helt gevindene før autoklavering. Flaskehalsdesignet er beskyttet af US Trademark Reg. No. 2857283. Firkantet flaskedesign med buede skuldre er beskyttet af US Trademark Reg. No. 2857279.
Specifications
Specifications
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkantet flaske med smal mund |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Inkluderer | Lækagesikre skruelukninger af polypropylen |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 24 |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.