Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning
Artikelnummer. 10546732
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10546732 250 mL 38-430 mm Pakke med 12
11784294 30 mL 20 mm Pakke med 12
10044870 60 mL 24 mm Pakke med 12
10054870 125 mL 38-430 mm Pakke med 12
10370811 500 mL 38-430 mm Pakke med 12
10617521 1 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10546732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 DKK
    333.26 DKK / Pakke med 12
    Spare 26.74 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Mål og dispenser nemt ved hjælp af disse gennemskinnelige, firkantede, smalmundede PPCO-flasker, som har mundingen bredere end konventionelle smalmundede flasker.
Mål og dispenser nemt vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning, med mundinger, der er bredere end konventionelle smalmundede flasker. Disse polypropylen copolymer flasker er gradueret, autoklaverbare gentagne gange, gennemskinnelige og resistente over for alkoholer og baser. De er kun lavet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Firkantede sider giver god udnyttelse af pladsen og et nemt greb
  • Uddannet for nem udlevering
  • Linerløse dæksler giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Autoklavabel/Lækagetæt†
  • Translucent flasker giver synligt væskeniveau
  • Nyttig mellem 0° og 135 °C (32° og 275 °F)
Inkluderer:
  • Lækagesikre† polypropylen skruehætter
Bemærk:
Fjern låget eller afmonter helt gevindene før autoklavering. Flaskehalsdesignet er beskyttet af US Trademark Reg. No. 2857283. Firkantet flaskedesign med buede skuldre er beskyttet af US Trademark Reg. No. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (engelsk) 2,4''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 146 mm
Bredde (engelsk) 2,41 tommer
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.