Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10370811
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10370811 500 mL 38-430 mm Pakke med 12
11784294 30 mL 20 mm Pakke med 12
10044870 60 mL 24 mm Pakke med 12
10054870 125 mL 38-430 mm Pakke med 12
10546732 250 mL 38-430 mm Pakke med 12
10617521 1 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10370811 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20160500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 DKK
    408.49 DKK / Pakke med 12
    Spare 7.51 DKK
    1% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mål og dispenser nemt ved hjælp af disse gennemskinnelige, firkantede, smalmundede PPCO-flasker, som har mundingen bredere end konventionelle smalmundede flasker.
Mål og dispenser nemt vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede PPCO-flasker med lukning, med mundinger, der er bredere end konventionelle smalmundede flasker. Disse polypropylen copolymer flasker er gradueret, autoklaverbare gentagne gange, gennemskinnelige og resistente over for alkoholer og baser. De er kun lavet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Graduated for ease of dispensing
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
  • Translucent bottles provide visible liquid level
  • Useful between 0° and 135°C (32° and 275°F)
Includes:
  • Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Remove cap or completely disengage threads before autoclaving. Bottle neck design is protected by US Trademark Reg. No. 2857283. Square bottle with arched shoulders design is protected by US Trademark Reg. No. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (engelsk) 2,9 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale PPCO
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 178 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 2,93 tommer.
Højde (engelsk) 6,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 74 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.