Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning
Beskrivelse
Bevar plads med Thermo Scientific™ Nalgene™ firkantede smalle HDPE-flasker med lukning. HDPE-flasker er de mest kemisk og brudbestandige af alle Nalgene firkantede flasker, men er alligevel økonomisk prissatte til en bred vifte af laboratorieanvendelser. De fremstilles udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer for pålideligt lavt udvaskbart materiale og udtræk. Dette produkt er ACT mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige købsbeslutninger.
Funktioner:
- Firkantede sider giver god udnyttelse af pladsen og et nemt greb
- Hætter giver lækagesikring† uden brug af en foring, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Uddannet for nem udlevering
- Lækagesikre† , når de bruges med Nalgene lukninger
- Kan bruges til -100 °C (-148 °F)
- Må ikke autoklaveres
- Deltager i My Green Labs Label-program ACT for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed (ACT) omkring evaluering af produktbæredygtighed
- Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste lokalsamfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
Lækagesikre† polypropylenskruelåg
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Genbrugsinformation:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst bølgebakkerne og LDPE-poserne, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkantet flaske med smal mund |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Inkluderer | Lækagesikre skruelukninger af polypropylen |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| Vis mere |
† Begrebet lækagesikring gælder produkter Thermo Scientific Nalgene , der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/flaske-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, når de er fyldt med vand, inverteres, kan de tåle et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/flaskelukningssystemer større end 100 mm efter at være fyldt med vand, vendt på hovedet i 15 minutter, og ingen vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug anbefales kunder at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukkede kapsler under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene Produkterne er lækagesikre ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.