Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning
Artikelnummer. 10004710
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10004710 125 mL 38-430 Pakke med 12
10451181 30 mL 20 mm Pakke med 12
10567112 60 mL 24 mm Pakke med 12
10064740 250 mL 38-430 Pakke med 12
10637711 500 mL 38-430 Pakke med 12
10647711 1 L 38-430 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10004710 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20180125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    192.74 DKK / Pakke med 12
    Spare 20.26 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Spar plads med disse firkantede, smalmundede HDPE-flasker, der er kemisk og brudbestandige, samt økonomisk prissat til en bred vifte af laboratoriebrug.
Bevar plads med Thermo Scientific™ Nalgene™ firkantede smalle HDPE-flasker med lukning. HDPE-flasker er de mest kemisk og brudbestandige af alle Nalgene firkantede flasker, men er alligevel økonomisk prissatte til en bred vifte af laboratorieanvendelser. De fremstilles udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer for pålideligt lavt udvaskbart materiale og udtræk. Dette produkt er ACT mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige købsbeslutninger.
Funktioner:
  • Firkantede sider giver god udnyttelse af pladsen og et nemt greb
  • Hætter giver lækagesikring† uden brug af en foring, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Uddannet for nem udlevering
  • Lækagesikre† , når de bruges med Nalgene lukninger
  • Kan bruges til -100 °C (-148 °F)
  • Må ikke autoklaveres
  • Deltager i My Green Labs Label-program ACT for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed (ACT) omkring evaluering af produktbæredygtighed
  • Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste lokalsamfund
  • Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
Lækagesikre† polypropylenskruelåg
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Genbrugsinformation:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst bølgebakkerne og LDPE-poserne, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (engelsk) 2,1 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale HDPE
Mængde 12/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 109 mm
Bredde (engelsk) 2,12 tommer.
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430
Diameter (metrisk) 53 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, FDA - 21 CFR
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
† Begrebet lækagesikring gælder produkter Thermo Scientific Nalgene , der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/flaske-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, når de er fyldt med vand, inverteres, kan de tåle et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/flaskelukningssystemer større end 100 mm efter at være fyldt med vand, vendt på hovedet i 15 minutter, og ingen vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug anbefales kunder at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukkede kapsler under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene Produkterne er lækagesikre ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.