Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-graduerede flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10661674
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10661674 1 L Pakke med 50
11329784 125 mL Pakke med 250
10292663 250 mL Pakke med 250
10593375 500 mL Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10661674 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120181000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar plads med disse firkantede, gennemsigtige flasker, der giver synlige væskeniveauer og indstøbte gradueringer for nem måling.
Spar plads med kemikalie- og brudbestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-graduerede flasker med lukning. Disse gennemsigtige flasker giver synlige væskeniveauer og indstøbte gradueringer for nem måling. Firkantede flasker med polypropylen-lukninger har pladsbesparende design og drypsikre halse til praktisk dispensering.
  • Naturlig polyethylen med høj densitet
  • Naturlig polypropylen skruelukning
  • Må ikke autoklaveres
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er bulkpakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Gradueret firkantet flaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Indstøbte gradueringer
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Gradueringer Indstøbte gradueringer
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 220 mm
Produkttype Gradueret firkantet flaske
Højde (engelsk) 8,65 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres