Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-graduerede flasker med lukning: Bulk Pack
Description
Spar plads med kemikalie- og brudbestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-graduerede flasker med lukning. Disse gennemsigtige flasker giver synlige væskeniveauer og indstøbte gradueringer for nem måling. Firkantede flasker med polypropylen-lukninger har pladsbesparende design og drypsikre halse til praktisk dispensering.
- Naturlig polyethylen med høj densitet
- Naturlig polypropylen skruelukning
- Må ikke autoklaveres
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er bulkpakket i separate polyposer i samme karton.
Specifications
Specifications
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Gradueret firkantet flaske |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Inkluderer | Indstøbte gradueringer |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 125 |
| nr. pr. pakke | 125 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |