Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-graduerede flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10292663
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. 10292663
Brand: Thermo Scientific™ 3120180250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar plads med disse firkantede, gennemsigtige flasker, der giver synlige væskeniveauer og indstøbte gradueringer for nem måling.
Spar plads med kemikalie- og brudbestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-graduerede flasker med lukning. Disse gennemsigtige flasker giver synlige væskeniveauer og indstøbte gradueringer for nem måling. Firkantede flasker med polypropylen-lukninger har pladsbesparende design og drypsikre halse til praktisk dispensering.
  • Naturlig polyethylen med høj densitet
  • Naturlig polypropylen skruelukning
  • Må ikke autoklaveres
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er bulkpakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Gradueret firkantet flaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Indstøbte gradueringer
Materiale HDPE
nr. pr. sag 250
nr. pr. pakke 250
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Gradueringer Indstøbte gradueringer
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 146 mm
Produkttype Gradueret firkantet flaske
Højde (engelsk) 5,74 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 61.2 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres