Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede ravfarvede PETG-medieflasker med lukning: Usterile, krympeindpakkede bakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10059442
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 280
Pakke med 96
Artikelnummer. 10059442
Brand: Thermo Scientific™ 3220210060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar sikkert lysfølsomme medier, buffere og sera i disse firkantede, ravgule PETG-flasker.
Thermo Scientific™ Nalgene Square Amber PETG medieflasker inkluderer HDPE lukninger. Gennemsigtige ravflasker mødes USP krav til lysbestandighed og er ideelle til medier, buffere og sera.
  • Tungvæggede, brudsikker og holdbar
  • Pladsbesparende firkantet design
  • Støbt i gradueringer
  • Ikke-steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Lækagesikker† , med drypsikret halsfinish og indstøbt halsring
  • PETG giver fremragende gasbarriere, med gennemsigtighed og reduceret permeabilitet for CO 2 og O 2
  • Ravfarvet flaske og lukning giver beskyttelse til lysfølsomme reagenser
Bestillingsoplysninger:
Produkterne krympes i bakker og pakkes derefter i dobbelt PE-forede kartoner til renrumsapplikationer.
Anbefalet til:
Til opbevaring og forsendelse af lysfølsomme flydende medier, buffere og sera
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,6 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,71 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 200
nr. pr. pakke 40
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance PETG-medieflasker og HDPE-lukkematerialer opfylder gældende biologiske teststandarder, herunder USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 82 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 3,2 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 41 mm