Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede ravfarvede PETG-medieflasker med lukning: Usterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10049442
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 280
Pakke med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10049442 30 mL 20 mm Pakke med 280
10059442 60 mL 24 mm Pakke med 200
10581265 125 mL 38-430 mm Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049442 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3220210030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4235.00 DKK
    4081.15 DKK / Pakke med 280
    Spare 153.85 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar sikkert lysfølsomme medier, buffere og sera i disse firkantede, ravgule PETG-flasker.
Thermo Scientific™ Nalgene Square Amber PETG medieflasker inkluderer HDPE lukninger. Gennemsigtige ravflasker mødes USP krav til lysbestandighed og er ideelle til medier, buffere og sera.
  • Tungvæggede, brudsikker og holdbar
  • Pladsbesparende firkantet design
  • Støbt i gradueringer
  • Ikke-steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Lækagesikker† , med drypsikret halsfinish og indstøbt halsring
  • PETG giver fremragende gasbarriere, med gennemsigtighed og reduceret permeabilitet for CO 2 og O 2
  • Ravfarvet flaske og lukning giver beskyttelse til lysfølsomme reagenser
Bestillingsoplysninger:
Produkterne krympes i bakker og pakkes derefter i dobbelt PE-forede kartoner til renrumsapplikationer.
Anbefalet til:
Til opbevaring og forsendelse af lysfølsomme flydende medier, buffere og sera
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,55 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 280
nr. pr. pakke 40
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance PETG-medieflasker og HDPE-lukkematerialer opfylder gældende biologiske teststandarder, herunder USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm