Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappe til lagertanke
Artikelnummer. 15981651
Skift visning
Materiale:
LDPE
Polypropylen
Lukkestørrelse:
1,12 tommer x 12 hunskruegevind
12,7 mm NPT udhængsgevind
19 mm NPT udhængsgevindskvinden
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15981651 Polypropylen 1,12 tommer x 12 hunskruegevind Pakke med 12
12867830 LDPE 12,7 mm NPT udhængsgevind Pakke med 6
12877830 LDPE 19 mm NPT udhængsgevindskvinden Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15981651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 64210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 DKK
    4282.59 DKK / Pakke med 12
    Spare 492.41 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Sørg for sikker og effektiv væskedispensering Thermo Scientific™ Nalgene™ Støber til lagertanke, til brug med Naglene™ tanke op til 100 gal. med fabriksmonteret gevindknap.
Sørg for sikker og effektiv væskedispensering fra tanke ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappe til lagertanke. Spigots er til brug med Naglene™ tanke op til 100 gal. med fabriksmonteret gevindknap.
Inkluderer
  • PTFE O-ringe (6421-0010 inkluderer to O-ringe)
Bemærk:
Sørg for, at beholder og hane har kompatibel kemisk resistens, før du installerer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 1,12 tommer x 12 hunskruegevind
Type Spigot
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378 L
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.