Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappe til lagertanke
Beskrivelse
Sørg for sikker og effektiv væskedispensering fra tanke ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappe til lagertanke. Spigots er til brug med Naglene™ tanke op til 100 gal. med fabriksmonteret gevindknap.
Includes
- PTFE O-rings (6421-0010 includes two O-rings)
Note:
Make sure container and spigot have compatible chemical resistance before installing.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 19mm NPT male screw thread |
| Type | Spigot |
| Materiale | LDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 100 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 378 L |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.