Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappe til lagertanke
Artikelnummer. 12867830
Skift visning
Materiale:
LDPE
Polypropylen
Lukkestørrelse:
1.12 in. x 12 female screw thread
12.7mm NPT male thread
19mm NPT male screw thread
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Lukkestørrelse unitSize
12867830 LDPE 12.7mm NPT male thread Pakke med 6
12877830 LDPE 19mm NPT male screw thread Pakke med 6
15981651 Polypropylen 1.12 in. x 12 female screw thread Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12867830 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 64200500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for sikker og effektiv væskedispensering Thermo Scientific™ Nalgene™ Støber til lagertanke, til brug med Naglene™ tanke op til 100 gal. med fabriksmonteret gevindknap.
Sørg for sikker og effektiv væskedispensering fra tanke ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappe til lagertanke. Spigots er til brug med Naglene™ tanke op til 100 gal. med fabriksmonteret gevindknap.
Includes
  • PTFE O-rings (6421-0010 includes two O-rings)
Note:
Make sure container and spigot have compatible chemical resistance before installing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 12.7mm NPT male thread
Type Spigot
Materiale LDPE
Kapacitet (engelsk) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378 L
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.