Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, spigot-lukning med polypropylen låsemøtrik og TPE-prop
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ en kranlukning med polypropylen låsemøtrik og TPE-prop i stedet for en hane, når du autoklaverer væsker i en Nalgene karjong for at give en lækagetæt† forsegling. Denne lukning er også nyttig, når håndtering kan beskadige eller ved et uheld åbne en hane, eller når en hanefri skal bruges til at være den. Passer til alle Nalgene karjonger med hane og udvalgte Nalgene tanke med hane.
- Lukningen holder løsningerne sikre ved at levere en lækagetæt† forsegling
- Designet til at passe Nalgene til ballonger, Clearboys™, Lowboys™ og tanke med en gevindstørrelse på 1-1/8″, 12 hanskruehoved
- Autoklaverbar
Inkluderer:
Hvid polypropylen låsemøtrik, TPE-prop
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Spigot Closure PP/TPE passer alle 1-1/8 tomme Spigot Boss 1-1/8 tomme |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 16 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene Carboys, Clearboys, Lowboys og tanke med gevindstørrelse på 1-1/8 tommer, 12 hanskruehoveder |
| Materiale | Polypropylen, TPE |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 4 Pk. |
| Produkttype | Spigot lukning |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.