Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sfærisk bund polycarbonat centrifugeflaske
Beskrivelse
Ideelle til store mængder cellehøstning, pelletering og proteinrensning, Thermo Scientific™ Nalgene™ passer sfæriske bundpolycarbonat centrifugeflasker perfekt til Thermo Scientific™ Fiberlite™ kulfiberrotorer. Disse gennemsigtige flasker er støbt af transparent polycarbonat og har fremragende mekaniske styrkeegenskaber. Det sfæriske bunddesign letter dannelse og udvinding af pellets.
- Formet af transparent polycarbonat for nem visualisering af prøver
- Sfærisk bunddesign muliggør dannelse og indhentning af hagel
- For korrekt ydeevne skal flaskerne fyldes til 80 % af den samlede kapacitet
- Til brug i standardrotorer anbefales brugen Nalgene af den sfæriske bundadapter DS3124-0010
- Til centrifugering med lav til moderat hastighed af biologiske og kemiske prøver
- Autoklaverbar; Gentagen autoklavering vil forkorte levetiden på PC-centrifugeflasker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Polycarbonatflaske med PP-lukning |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 36 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Nominel kapacitet | 250 mL |
| Uddannet | Nej |
| Maks. Kraft | 27,500 x g |
| Højde (metrisk) | 140.0 mm |
| Vis mere |