Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskeadapter af polycarbonat med sfærisk bund
Produkttype:
Centrifuge adapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskeadapter af polycarbonat med sfærisk bund, specielt designet til at passe sammen med Nalgene Centrifugeflaske af polycarbonat med sfærisk bund (3123-0250) til brug i standard centrifugerotorer. Den er støbt af stiv og robust hvid polycarbonat for sikker holdbarhed.
Til brug med Nalgene 3123-0250 Rundbundet polycarbonat centrifugeflasker.
Tilpasser Nalgene rundbundet flaske til at passe i standard centrifugerotorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 137.5 mm |
| Produkttype | Centrifuge adapter |
| Til brug med (udstyr) | Standard centrifugerotorer, sfærisk bund centrifugeflaske |
| Højde (engelsk) | 5,41 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polycarbonat |