Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril
Beschreibung
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med Thermo Scientific Nalgene engangs PETG Erlenmeyer-flasker med almindelig bund, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklart PETG er robust og brudresistent, hvilket øger den personlige sikkerhed. Alle størrelser fås, enten med ventil eller uden ventil.
- Steril og engangsbrug: Reducer risikoen for forurening
- Kollapser ved autoklavering: Reducer biofarligt affald
- Gradueret til hurtig volumenvurdering
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Overfladebelægning | Ingen |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mehr anzeigen |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.