Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forvirret bund: Steril
Artikelnummer. p-4524986
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Lukkestørrelse:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Lukketype:
Solid, ikke-ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Lukketype Pakningsstørrelse
10395012 125 mL 38-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 24
10764033 250 mL 38-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 12
10345112 500 mL 45-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 12
10621513 1000 mL 45-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 6
10599592 2000 mL 45-430 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 4
10750664 2800 mL 70 mm Solid, ikke-ventileret Pakke med 4
10529962 125 mL 38-430 mm Udluftet Pakke med 24
10403972 250 mL 38-430 mm Udluftet Pakke med 12
10082332 500 mL 45-430 mm Udluftet Pakke med 12
10206582 1000 mL 45-430 mm Udluftet -
10434162 2000 mL 45-430 mm Udluftet Pakke med 4
10228602 2800 mL 70 mm Udluftet Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10395012 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41130125
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med disse engangsflasker, som er ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring.
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko ved at bruge Thermo Scientific Nalgene engangs PETG Erlenmeyer-flasker med baffled bund, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklart PETG er robust og brudbestandigt, hvilket øger den personlige sikkerhed. Alle størrelser fås, enten med ventil eller uden ventil.
Funktioner
  • Steril og engangsbrug for at reducere forureningsrisikoen
  • BPA-fri
  • Kollapser ved autoklavering for at reducere biologisk farligt affald
  • Uddannet til hurtig volumenvurdering
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale PETG
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 1
Form Erlenmeyer
Overfladebelægning Ingen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Solid, ikke-ventileret
Lukkestørrelse 38-430 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.