Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forvirret bund: Steril
Beskrivelse
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forblændet bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
- Steril og engangsbrug for at reducere forureningsrisiko
- Kollapser ved autoklavering for at reducere biofarligt affald
- Gradueret til hurtig volumenvurdering
- Fremragende valideringsunderstøttelse: Valideringsbinder tilgængelig efter anmodning†
Bemærk:
†Valideringsbindere er tilgængelige for kunder som supportdokumentation under din produktvalideringsproces. Disse fortrolige oplysninger kan rekvireres på: rocregsupport@thermofisher.com. Efter indsendelse af din anmodning vil en fortrolighedsaftale blive sendt til dig til udfyldelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 95 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Fernbach |
| Overfladebelægning | Ingen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.