Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forvirret bund: Steril
Artikelnummer. 10345112
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Lukkestørrelse:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Lukketype:
Solid, ikke-ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10345112
Brand: Thermo Scientific™ 41130500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar forberedelsestid og undgå kontamineringsrisiko med disse engangskolber, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring.
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med forblændet bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
  • Steril og engangsbrug for at reducere forureningsrisiko
  • Kollapser ved autoklavering for at reducere biofarligt affald
  • Gradueret til hurtig volumenvurdering
  • Fremragende valideringsunderstøttelse: Valideringsbinder tilgængelig efter anmodning†
Bemærk:
†Valideringsbindere er tilgængelige for kunder som supportdokumentation under din produktvalideringsproces. Disse fortrolige oplysninger kan rekvireres på: rocregsupport@thermofisher.com. Efter indsendelse af din anmodning vil en fortrolighedsaftale blive sendt til dig til udfyldelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PETG
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Form Erlenmeyer
Overfladebelægning Ingen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Solid, ikke-ventileret
Lukkestørrelse 45-430 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.