Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silikone sanitære pakninger (76 mm ferrule)
Mængde:
Tilfælde af 6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Beskyt mod lækage, brud og forurening ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Silikone sanitære pakninger til Nalgene™ Carboys. Konstrueret af platinhærdet silikone sikrer pakningerne den højeste grad af renhed til biofarmaceutiske anvendelser.
- Autoklaverbar
- Brug med Nalgene™ Carboys (kat. nr. 2261, 2630 og 2640)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder USP Klasse VI krav |
| Lukkestørrelse | Ferrule størrelse 3 tommer. (76 mm) |
| Oversigt | Silikone sanitære pakninger |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene Sanitære Carboys |
| Materiale | Silikone |
| nr. pr. sag | 6/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Pakning |
| Mængde | Tilfælde af 6 |