Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Settlometer-sæt
Beskrivelse
Analyser processen med aktivt slam ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Settlometer Kit. Et helplastikværktøj til operatører af spildevandsrensningsanlæg, dette sæt er et omkostningseffektivt alternativ til glasækvivalenter. Settlometer- og centrifugetests for slamkvalitet anvendes til analyse af aktiveret slamproces. 2L-glasset er let, gennemsigtigt, meget stødbestandigt og har let aflæselige hvide graderinger. Padlen muliggør omrøring uden at ridse glasset. Rør passer til bordcentrifuger op til 6000 x g uden puder eller adaptere.
Funktioner:
- 2L glas er let, gennemsigtigt og slagfast med letlæselige hvide graderinger
- Padlen tillader omrøring af prøven uden at ridse glasset
- Centrifugerør har indbyggede graderinger og friktionspasningslukninger
- Til centrifuger på bordet (kliniske); kan knusesikre rør modstå kræfter op til 6000 × g uden puder eller adaptere, hvilket eliminerer risikoen for knust glas
Bestillingsoplysninger:
- Omtrentlige glasdimensioner: Overdosis. × H: 3,3 × 7,5″ (13,2 × 19,1 cm)
- Rørdimensioner, overdosis × H: 0,68 × 25,6″ (1,7 × 11,9 cm)
- Erstatningsglas og låg tilgængeligt, bestil Kat. Nr. 711010-9507
Inkluderer:
- Polycarbonatglas og låg
- Polypropylen-pagaj
- Ti 0,5 oz. (15 ml) polycarbonat koniske centrifugerør med friktionspasform af polypropylen lukker
- Instruktionshæfte
- Datablad
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Kit er blevet evalueret af National Training and Operational Technology Center (NTOTC) i USA |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Settlometer-sæt |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Type | Settlometer |
| Højde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Højde (engelsk) rør | 4,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 191 mm |
| Vis mere |