Få mere at vide
Nalgene™ Settlometerkrukke med låg
Artikelnummer. 10264351
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Nalgene™ Settlometer sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10264351 Nalgene™ Settlometer sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10264351 Leverandør Thermo Scientific Nalgene Leverandørnr. 7110109507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 DKK
    1514.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Udskiftningsdel til Nalgene™ Settlometer sæt
Nalgene™ Settlometer Krukke med låg er en reservedel i Nalgene™ Settlometersæt Kat # 1010-0507. De Nalgene™ Settlometer Kit bruges til at analysere den aktiverede slamproces i spildevandsbehandlingsanlæg. 2L-krukken er let, gennemsigtig, meget slagfast og har letlæselige hvide gradueringer.
Funktioner:
  • Let
  • Klarhed
  • Slagfast
  • Letlæselige hvide gradueringer
  • Omtrentlig krukkedimensioner: OD xH: 3,3x 7,5 tommer. (13.2x 19,1 cm)
  • Polycarbonat materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2L polycarbonat krukke
Type Udskiftningsdel
Til brug med (udstyr) Nalgene™ Settlometer sæt