Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum lukninger: Sterile, Bulk Pack, 38-430 mm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521549
Halsfinish:
24-415
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 240
Artikelnummer. 13127673
Brand: Thermo Scientific™ 3421780384
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner elastomerforsegling af silikone med ikke-reaktive PTFE-reagenskontaktflader i disse septumlukninger til medieflasker.
Kombiner den elastomere forsegling af silikone med ikke-reaktive polytetrafluorethylen-reagenskontaktflader i Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum lukninger, til brug med Nalgene™ Steril PET & PETG medieflasker.
Funktioner:
  • Steril 10 -6 SAL
  • Ingen klæbemidler brugt til at fastgøre skillevæg til højdensitets polyethylenlukning
  • Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Dobbelt septummateriale for forbedret gasbarriere
Bestillingsoplysninger:
  • Lukningerne er bulkpakket for nem håndtering.
  • Bestille Nalgene PET eller PETG-flasker uden lukninger separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Nalgene Lukke til medieflasker
Materiale HDPE
nr. pr. sag 240
nr. pr. pakke 240
Emballage Bulk
Sterilitet Steril
Liner materiale Silikone, PTFE
Halsfinish 38-430
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485 kvalitetskrav
Egnet til formålet Steril
Produkttype Septum lukning
Til brug med (udstyr) Nalgene Steril PET og PETG medieflasker
Lukkestørrelse 38-430 mm