Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum lukninger: Sterile, Bulk Pack, 38-430 mm
Beskrivelse
Kombiner den elastomere forsegling af silikone med ikke-reaktive polytetrafluorethylen-reagenskontaktflader i Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum lukninger, til brug med Nalgene™ Steril PET & PETG medieflasker.
Funktioner:
- Steril 10 -6 SAL
- Ingen klæbemidler brugt til at fastgøre skillevæg til højdensitets polyethylenlukning
- Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
- Dobbelt septummateriale for forbedret gasbarriere
Bestillingsoplysninger:
- Lukningerne er bulkpakket for nem håndtering.
- Bestille Nalgene PET eller PETG-flasker uden lukninger separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Nalgene Lukke til medieflasker |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 240 |
| nr. pr. pakke | 240 |
| Emballage | Bulk |
| Sterilitet | Steril |
| Liner materiale | Silikone, PTFE |
| Halsfinish | 38-430 |
| Egnet til formålet | Steril |
| Vis mere |