Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte lavet med Teflon™ fluorpolymer med lukning lavet med Tefzel™
Beskrivelse
Udfør dine væske-væske-ekstraktioner med disse kemisk inerte, gennemskinnelige og autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte lavet med Teflon™ fluorpolymer og lukning lavet med Tefzel™ som har en TFE-stophanesamling. TFE-stophanen har fremragende kemikalieresistens, er lækagesikker† når det bruges med medfølgende Nalgene lukning og kræver ikke smøring— kan desinficeres kemisk. Mere gennemsigtig end vores polypropylen-skilletragte. Kompatibel med alle gængse laboratoriereagenser og opløsningsmidler. Vil ikke flække, revne eller splintre som glasskilletragte.
- Brudbestandig og uigennemtrængelig for alle kemikalier, der bruges i en skilletragt
- Ingen phthalater til at forurene analyser
- Nyttig ved radiologiske og farlige adskillelser
- Autoklaverbar/lækagesikker
- Stilk længde: 65 mm
Inkluderer:
Teflon™ FEP tragt, TFE stophane og Tefzel™ ETFE skruelukning
Bestillingsoplysninger:
For udskiftning af stophane for 125mL til 1L størrelser bestilles kat. nr. 714301-1025. For udskiftning af stophane for 2L størrelse bestilles kat. nr. 714301-1050.
Bemærk:
Tragt kan autoklaveres; stophanen kan steriliseres kemisk. Ingen stophanesmøring nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Teflon FEP |
| Højde (metrisk) | 321 mm |
| Inkluderer | 33 mm lukning |
| Mængde | 1/Pk.; 4/Cs. |
| Produkttype | Separatory Funnel |
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.