Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte lavet med Teflon™ fluorpolymer med lukning lavet med Tefzel™
Artikelnummer. 10180401
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderer:
28 mm lukning
33 mm lukning
43 mm lukning
53 mm lukning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10180401 1000 ml 53 mm lukning Hver
10425431 125 ml 28 mm lukning Pakke med 4
10558311 250 ml 33 mm lukning Pakke med 4
10684291 500 ml 43 mm lukning Pakke med 4
10120551 2000 ml 53 mm lukning Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10180401 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43011000
På lager
Brug disse kemisk inerte, gennemskinnelige og autoklaverbare tragte, som har en TFE-stophane. Kemikaliebestandig, lækagesikker og kræver ingen smøring.
Udfør dine væske-væske-ekstraktioner med disse kemisk inerte, gennemskinnelige og autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Skilletragte lavet med Teflon™ fluorpolymer og lukning lavet med Tefzel™ som har en TFE-stophanesamling. TFE-stophanen har fremragende kemikalieresistens, er lækagesikker† når det bruges med medfølgende Nalgene lukning og kræver ikke smøring— kan desinficeres kemisk. Mere gennemsigtig end vores polypropylen-skilletragte. Kompatibel med alle gængse laboratoriereagenser og opløsningsmidler. Vil ikke flække, revne eller splintre som glasskilletragte.
Funktioner:
  • Brudbestandig og uigennemtrængelig for alle kemikalier, der bruges i en skilletragt
  • Ingen phthalater til at forurene analyser
  • Nyttig ved radiologiske og farlige adskillelser
  • Autoklaverbar/lækagesikker
  • Stilk længde: 65 mm
Inkluderer:
Teflon™ FEP tragt, TFE stophane og Tefzel™ ETFE skruelukning
Bestillingsoplysninger:
For udskiftning af stophane for 125mL til 1L størrelser bestilles kat. nr. 714301-1025. For udskiftning af stophane for 2L størrelse bestilles kat. nr. 714301-1050.
Bemærk:
Tragt kan autoklaveres; stophanen kan steriliseres kemisk. Ingen stophanesmøring nødvendig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Teflon FEP
Højde (metrisk) 371 mm
Inkluderer 53 mm lukning
Mængde 1/Pk.; 4/Cs.
Produkttype Separatorisk tragt
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.