Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør
Artikelnummer. 10480033
Skift visning
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
Til brug med (udstyr):
250 ml rør
28 og 30 ml rør
50 ml rør
500 ml og 1 L rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10480033 63 mm 500 ml og 1 L rør Pakke med 2
10633791 20 mm 28 og 30 ml rør Pakke med 2
10643791 24 mm 50 ml rør Pakke med 2
10470033 58 mm 250 ml rør Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10480033 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS31320063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 DKK
    336.64 DKK / Pakke med 2
    Spare 103.36 DKK
    23% Slukket
På lager
Brug disse forseglingshætter til at sikre lækagesikker service af centrifugeflasker ved deres anbefalede maksimale nominelle hastigheder.
Sørg for tæthed† service af Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifuger flasker ved deres anbefalede maksimale nominelle hastigheder ved at bruge Nalgene Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør. De anbefales også til brug ved spinding af farlige materialer.
Kompatibilitet:
  • DS3132-0058: til brug med Nalgene Centrifugeflasker 3140-0250 og 3140-0250
  • DS3132-0063: ror brug med Nalgene Centrifugeflasker 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 og 3122-1010
  • DS3132-0020: til brug med Nalgene Oakridge rør, 28ml og 30ml volumener
  • DS3132-0024: til brug med Nalgene Oakridge rør, 35ml og 50ml volumener
Bemærk:
Inden autoklavering skal du sætte lukningen oven på beholderen uden at gå i indgreb med gevindene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 63 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør
Materiale Polypropylen, gummi
nr. pr. pakke 2
nr. pr. sag 2
Produktlinje Nalgene
Til brug med (udstyr) 500 ml og 1 L rør
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.