Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør
Beskrivelse
Sørg for tæthed† service af Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifuger flasker ved deres anbefalede maksimale nominelle hastigheder ved at bruge Nalgene Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør. De anbefales også til brug ved spinding af farlige materialer.
Kompatibilitet:
- DS3132-0058: til brug med Nalgene Centrifugeflasker 3140-0250 og 3140-0250
- DS3132-0063: ror brug med Nalgene Centrifugeflasker 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 og 3122-1010
- DS3132-0020: til brug med Nalgene Oakridge rør, 28ml og 30ml volumener
- DS3132-0024: til brug med Nalgene Oakridge rør, 35ml og 50ml volumener
Bemærk:
Inden autoklavering skal du sætte lukningen oven på beholderen uden at gå i indgreb med gevindene.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 58 mm |
| Produkttype | Centrifugerørhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør |
| Materiale | Polypropylen, gummi |
| nr. pr. pakke | 2 |
| nr. pr. sag | 2 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Til brug med (udstyr) | 250 ml rør |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.