Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør; PP skruelukning, silikone pakning
Beskrivelse
- Polypropylen lukninger med silikone pakning
Inden autoklavering skal du sætte lukningen oven på beholderen uden at gå i indgreb med gevindene.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Silikone |
| Tip materiale | Silikone |
| Til brug med (udstyr) | Udskiftning af O-ring (til fabrik.nr. DS3132-0058) |