Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tætningshætter til Oak Ridge Centrifugerør; PP skruelukning, silikone pakning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10420533
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Udskiftning af O-ring (til fabrik.nr. DS3132-0058)
Udskiftning af O-ring (til fabrik.nr. DS3132-0063)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10420533 Udskiftning af O-ring (til fabrik.nr. DS3132-0063) Pakke med 10
11969436 Udskiftning af O-ring (til fabrik.nr. DS3132-0058) Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420533 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7131320063
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lækagesikker service ved deres maksimale hastigheder> 10.000 xg, selv når den er fuld
  • Polypropylen lukninger med silikone pakning
Inden autoklavering skal du sætte lukningen oven på beholderen uden at gå i indgreb med gevindene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Tip materiale Silikone
Til brug med (udstyr) Udskiftning af O-ring (til fabrik.nr. DS3132-0063)