Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerørtætningshættesamlinger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526134
Til brug med (udstyr):
Lukkestørrelse 20
Lukkestørrelse 24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10602641
Brand: Thermo Scientific™ DS31310020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bearbejd rør ved deres højeste nominelle hastighedsniveau (10.000 xg eller mere) uden lækage, selv når de er fyldt med disse tætningshættesamlinger.
Behandle Thermo Scientific™ Nalgene™ FEP Oakridge 30mL og 50mL centrifugerør ved deres højeste nominelle hastighedsniveau (10.000 xg og derover) uden lækage, selv når de er fyldt. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tætningshættesamlinger inkluderer en Viton™ fluorelastomer o-ring. Anbefales også ved spinding af farlige materialer, der er kompatible med centrifugerørsmateriale.
Funktioner:
  • Toppen passer sikkert til brug ved maksimale hastigheder uden lækage
  • Autoklaverbar/biohazard/lækagesikker†
Inkluderer:
  • Polypropylen skruelukning
  • Tefzel™ ETFE stik
  • Viton fluorelastomer o-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 20 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Tætningshættesamling
Materiale Polypropylen, ETFE, fluorelastomer
nr. pr. pakke 2
nr. pr. sag 2
Produktlinje Nalgene
Til brug med (udstyr) Lukkestørrelse 20
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.