Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerørtætningshættesamlinger
Artikelnummer. 10383341
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Lukkestørrelse 20
Lukkestørrelse 24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10383341 Lukkestørrelse 24 Pakke med 2
10602641 Lukkestørrelse 20 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10383341 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS31310024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    592.93 DKK / Pakke med 2
    Spare 39.07 DKK
    6% Slukket
På lager
Bearbejd rør ved deres højeste nominelle hastighedsniveau (10.000 xg eller mere) uden lækage, selv når de er fyldt med disse tætningshættesamlinger.
Behandle Thermo Scientific™ Nalgene™ FEP Oakridge 30mL og 50mL centrifugerør ved deres højeste nominelle hastighedsniveau (10.000 xg og derover) uden lækage, selv når de er fyldt. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tætningshættesamlinger inkluderer en Viton™ fluorelastomer o-ring. Anbefales også ved spinding af farlige materialer, der er kompatible med centrifugerørsmateriale.
Funktioner:
  • Toppen passer sikkert til brug ved maksimale hastigheder uden lækage
  • Autoklaverbar/biohazard/lækagesikker†
Inkluderer:
  • Polypropylen skruelukning
  • Tefzel™ ETFE stik
  • Viton fluorelastomer o-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 24 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Tætningshættesamling
Materiale Polypropylen, ETFE, fluorelastomer
nr. pr. pakke 2
nr. pr. sag 2
Produktlinje Nalgene
Til brug med (udstyr) Lukkestørrelse 24
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.