Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sikkerhedsaffaldssystem
Artikelnummer. 10098021
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
10 l
Lukkestørrelse:
38-430
83B
Diameter (metrisk) åbning:
14 cm
25 cm
Materiale:
FLPE
HDPE
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Diameter (metrisk) åbning Materiale Pakningsstørrelse
10098021 4 l 38-430 14 cm HDPE Hver
10084680 10 l 83B 25 cm FLPE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10098021 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63790004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 DKK
    758.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 149.30 DKK
    16% Slukket
På lager
Minimer utilsigtet spild og flygtige emissioner med dette kemikalie- og brudsikre sikkerhedsaffaldssystem.
Minimer utilsigtet spild og flygtige emissioner med den kemikalie- og brudbestandige Thermo Scientific™ Nalgene™ Safety Waste System, designet til midlertidig opbevaring af opløsningsmiddel, kemisk og biologisk affald. Sikkerhedsaffaldstragten har en Easy Snap sikkerhedslås for at minimere utilsigtet spild og flygtige emissioner. Tragten kan nemt skrues af tragtadapteren for rengøring og hurtigere adgang. Lukning/adapter inkluderer en udluftning, der frigiver trykket ved hældning og reducerer emissioner under brug. Indeholder en Nalgene opsamlingsbeholder.
Funktioner:
  • Tragt med stor diameter har påsat dæksel med Easy Snap sikkerhedslås for at minimere utilsigtet spild og flygtige emissioner
  • Tragten kan nemt skrues af polypropylenlukning/tragtadapter for rengøring og hurtigere adgang
  • Lukke/adapter inkluderer udluftning med polypropylen/PTFE udluftningsprop, der frigiver tryk under hældning og forhindrer emissioner under brug
  • Adapter kan også tilsluttes eksternt sprøjtefilter
  • Aftagelig polypropylen skærmindsats passer i bunden af tragten for at fange store partikler såsom rørestave
  • Ikke modstandsdygtig over for langvarig eksponering for UV-lys
  • Indeholder enten en 4L HDPE Nalgene flaske eller 10L FLPE Nalgene Carboy
  • 4L-system inkluderer en 5-1/2 tommer. (14 cm) sikkerhedsaffaldstragt og 4L HDPE Nalgene flaske og lukning; anbefales til syre-, base- og alkoholaffald
  • 10L system inkluderer en 10 tommer. (25 cm) sikkerhedsaffaldstragt og 10L fluorineret HDPE karbad med lukning; anbefales til opløsningsmiddelaffald
Bestillingsoplysninger:
Sekundære beholdere (sælges separat) bør bruges sammen med Safety Waste Systems under transport, overførsel eller opbevaring.
Inkluderer:
1.125 gal. (4L) HDPE eller 2.625 gal. (10L) fluorholdig HDPE-beholder, aftagelig tragt med låg, lukning/tragtadapter, filter og skærmindsats.
Bemærk:
Disse systemer er ikke sikkerhedsdåser som defineret af OSHA-retningslinjer og er kun designet til midlertidig affaldsbortskaffelse. Affald skal bortskaffes inden 90 dage efter den første affaldsophobning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 38-430
Kapacitet (metrisk) 4 l
Oversigt Sikkerhedsaffaldssystemer, Kapacitet: 4L
Diameter (engelsk) Ydre 5,5''
Kapacitet (engelsk) 1.125 gal.
Længde (metrisk) 18 cm
Diameter (metrisk) åbning 14 cm
Inkluderer 1.125 gal. (4L) HDPE-beholder, aftagelig tragt med låg, lukning/tragtadapter, filter og skærmindsats.
Til brug med (applikation) Til midlertidig indeslutning af affald
Længde (engelsk) 7.125 tommer.
Materiale HDPE
Produkttype Sikkerhedsaffaldssystem