Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sikkerhedsaffaldstragt
Artikelnummer. 11774434
Skift visning
Lukkestørrelse:
38-430
83B
Diameter (metrisk) åbning:
14 cm
25,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Diameter (metrisk) åbning Pakningsstørrelse
11774434 83B 25,4 cm Hver
11764434 38-430 14 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11774434 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63780010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.00 DKK
    641.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.34 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Indeslut affald midlertidigt på bordpladen eller under laboratoriehjelmen med disse sikkerhedsaffaldstragtsystemer. Tragterne har den lette snaplås for at minimere spild, hvis den vælter ved et uheld, og en tragt med større diameter for nem hældning.
Indeholder midlertidigt affald på bordpladen eller under laboratorieemhætten ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Sikkerhedstragtsystemer til affald. Tragterne har Easy Snap Safety Lach for at minimere spild, hvis de vælter ved et uheld, og en tragt med større diameter for nem hældning. Udluftningssystemet hjælper med at reducere dampe og sprøjt, mens den aftagelige halsskærm fanger store partikler, såsom rørestave. Designet til opløsningsmiddel, kemisk og biologisk affald, anbefales det til brug med Nalgene containere.
Funktioner:
  • Polypropylen lukning og tragtadapter, polytetrafluorethylen udluftningsmembran
  • Fås i 10″ diameter tragt med 83B lukning og 5,5″ tragt med 38-430 lukning
Inkluderer:
  • HDPE tragt med påsat låg
  • Polypropylen lukning/tragtadapter
  • Skærmindsats
  • Polypropylen/PTFE μ0,45 m udluftningsprop
  • Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 83B
Lukketype HDPE tragt med påsat låg
Oversigt Tragtsikkerhedsaffald 10 tommer. HDPE/PP 83B Lukning
Diameter (engelsk) Ydre 10''
Længde (metrisk) 5.6 cm
Mængde 2/Cs.
Diameter (metrisk) åbning 25,4 cm
Inkluderer HDPE-tragt med påsat låg, polypropylenlukning/tragtadapter, skærmindsats, polypropylen/PTFE 0,45μm udluftningsprop og filter.
Liner materiale PTFE
Til brug med (applikation) Til sikkerhedsaffaldssystemer
Længde (engelsk) 2,2''
Materiale Polypropylen
Produkttype Sikkerhedsaffaldstragtsystem