Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521918
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10224501
Brand: Thermo Scientific™ 21150500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør væsker i laboratoriet eller marken ved hjælp af disse PPCO Mason krukker med lukning.
Overfør væsker i laboratoriet eller marken vha Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med lukning. 70 mm halsen på disse flasker passer til forskellige blendere, samt armaturer og lukninger med Mason jar-tråde. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse brudsikre krukker er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • 70mm neck designed to fit fixtures or closures with Mason Jar threads or with Osterizer™ or other blenders with the same threads
  • Wide mouth is easy to fill or sample
  • Autoclavable
Includes:
  • Polypropylene screw closures
  • Replacement closures may be ordered separately (Cat. No. 712154-0700)
Notes:
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
  • Mason jars are not liquid leakproof. Not recommended for liquid transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 61 mm
Til brug med (applikation) Fluid Transfer Closure DS2153-0700
Materiale PPCO
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 176 mm
Produkttype Mason Jar
Højde (engelsk) 6,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Skruelåg