Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med lukning
Beskrivelse
Overfør væsker i laboratoriet eller marken vha Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med lukning. 70 mm halsen på disse flasker passer til forskellige blendere, samt armaturer og lukninger med Mason jar-tråde. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse brudsikre krukker er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- 70 mm hals designet til at passe til armaturer eller lukninger med Mason Jar-gevind eller med Osterizer™ eller andre blendere med samme gevind
- Bred munding er nem at fylde eller prøve
- Autoklaverbar
Inkluderer:
- Polypropylen skruelukninger
- Udskiftningslukninger kan bestilles separat (Kat. Nr. 712154-0700)
Noter:
- Afmonter trådene helt eller fjern låget før autoklavering.
- Mason-glas er ikke væsketætte. Anbefales ikke til væsketransport
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 96 oz., 3000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 61 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 155 mm |
| Til brug med (applikation) | Væskeoverførselslukning DS2153-0700 |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Vis mere |