Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med lukning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Overfør væsker i laboratoriet eller marken vha Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Mason Jars med lukning. 70 mm halsen på disse flasker passer til forskellige blendere, samt armaturer og lukninger med Mason jar-tråde. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse brudsikre krukker er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- 70mm neck designed to fit fixtures or closures with Mason Jar threads or with Osterizer™ or other blenders with the same threads
- Wide mouth is easy to fill or sample
- Autoclavable
Includes:
- Polypropylene screw closures
- Replacement closures may be ordered separately (Cat. No. 712154-0700)
Notes:
- Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
- Mason jars are not liquid leakproof. Not recommended for liquid transport
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 64 oz., 2000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 64 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 61 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 120 mm |
| Til brug med (applikation) | Fluid Transfer Closure DS2153-0700 |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Vis mere |