Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ Carboy med tap
Beskrivelse
Forbered medier og kulturer med stor volumen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ med Spigot. Disse holdbare Clearboy er lettere og sikrere end glas, og især nyttige til visuel inspektion af indholdet for kvalitet. Ideel til nedkølet eller frossen opbevaring af vandige opløsninger eller til dispensering af sterilt vand, vandige reagenser og medier. Nalgene polycarbonat carboys kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst ved opbevaring af sterile opløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
- Molded-in graduations in 1 gal and 5L increments for ease in dispensing
- Molded-in spigot boss provides strength and leak resistance
- Polycarbonate is glass-clear for easy visual inspection and volume measurements
- Suitable for mixing, storing, and freezing aqueous-based reagents and biologicals
- Designed with 83mm neck to accept TopWorks and other Nalgene accessories for versatility
- Graduated
- Leakproof†
- Autoclavable for sterile applications
Includes:
Polypropylene spigot screw closure and TPE gasket. See autoclaving instructions for more information.
Note:
Completely disengage closure threads and disassemble the spigot before autoclaving
Follow product insert instructions for autoclaving to ensure proper function
Note: The tubing adaptor is not autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Transparent Carboy with Spigot PC 10 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 66 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 253 mm |
| Til brug med (applikation) | Suitable for mixing, storing and freezing aqueous-based reagents and biologicals, especially useful for visual inspection of contents for quality. |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.