Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ Carboy med tap
Beskrivelse
Forbered medier og kulturer med stor volumen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ med Spigot. Disse holdbare Clearboy er lettere og sikrere end glas, og især nyttige til visuel inspektion af indholdet for kvalitet. Ideel til nedkølet eller frossen opbevaring af vandige opløsninger eller til dispensering af sterilt vand, vandige reagenser og medier. Nalgene polycarbonat carboys kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst ved opbevaring af sterile opløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
- Indstøbte graderinger i 1 gal. og 5L trin for nem dosering
- Den indbyggede haneboss giver styrke og lækagemodstand
- Polycarbonat er glasklar for nem visuel inspektion og volumenmålinger
- Velegnet til blanding, opbevaring og frysning af vandbaserede reagenser og biologiske midler
- Designet med 83 mm hals til at kunne modtage TopWorks og andre Nalgene tilbehør for alsidighed
- Uddannet
- Lækagetæt†
- Autoklavér til sterile anvendelser
Inkluderer:
Polypropylen spigot-skruelukning og TPE-pakning. Se autoklavervejledning for mere information.
Bemærk:
Afbryd helt lukkegevindene og skil hanen ad, før du autoklaverer
Følg instruktionerne for produktindlæg for autoklavering for at sikre korrekt funktion
Bemærk: Slangeadapteren kan ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Gennemsigtig kar med Spigot PC 20 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 66 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 290 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til blanding, opbevaring og frysning af vandbaserede reagenser og biologiske stoffer, især nyttige til visuel inspektion af indholdet for kvalitet. |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.