Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ Carboy med lukning
Artikelnummer. 10149790
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10149790 10 L Hver
10077860 20 L Hver
11315474 20 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10149790 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22510020
Opgrader din bioprocesarbejdsgang
Brug rabatkode 27948
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Medier og dyrkningsforberedelse i store mængder, især når visuel inspektion er påkrævet.; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Klar
Udfør store mængder medier og dyrkningsforberedelse med disse Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ Carboys, især når visuel inspektion er påkrævet. Denne polycarbonat Clearboy er holdbar, lettere og sikrere end glas, autoklaverbar til sterile applikationer og ideel til nedkølet eller frossen opbevaring af vandige opløsninger såsom sterilt vand, vandige reagenser og medier.
Funktioner:
  • Fås i 10 og 20 L størrelser til en række biofarmaceutiske anvendelser
  • Gradueret i liter og gallon
  • Støbt af gennemsigtigt, slidstærkt polycarbonat
  • Tilpasningsmuligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
  • Autoklaverbar, gradueret, tæt†
Inkluderer:
  • Polypropylen lukning og TPE pakning
Bestillingsoplysninger:
Yderligere lukkemuligheder omfatter Nalgene Hurtigpåfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2158), Nalgene Påfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2162) Nalgene Top Works™ Fluid Transfer Systems (Kat. nr. 2135) og Nalgene Valideringsflasker (Kat. nr. DS2127). Ekstra tilbehør inkluderer Nalgene Bulkhovedbeslag med modhager (kat. nr. 6149).
Bemærk:
Frigør lukkegevindet fuldstændigt, og adskil tappen før autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 253 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Højde (metrisk) med lukning 294 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 3.3 gal.
Volumen (metrisk) Rand 12.5 L
Workflow-trin Upstream medie/bufferforberedelse og lagring. Upstream procesløsningslagring
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.